Learn More
2-(2-Bromofenil)etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Descripción
2-(2-Bromophenyl)ethylamine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-(2-bromofenil)etilamina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
La 2-(2-bromofenil)etilamina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(2-Bromophenyl)ethylamine |
Densidad | 1.396 |
Punto de ebullición | 253°C |
Índice de refracción | 1.577 |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN2735 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.08 |
Porcentaje de pureza | 97% |