Learn More
Cloruro de 2,2-Di-n-propilacetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2936-08-5 | C8H15ClO | 162.66 g/mol
67.64€ - 231.15€
CAS | 2936-08-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H15ClO |
Peso molecular (g/mol) | 162.66 |
Número MDL | MFCD00051446 |
Clave InChI | PITHYUDHKJKJNQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-propylvaleryl chloride, valproyl chloride, 2,2-di-n-propylacetyl chloride, dipropylacetyl chloride, 2-propylvaleroyl chloride, 2-n-propyl-n-valeroyl chloride, valproic acid chloride, di-n-propylacetyl chloride, acmc-2097cd, 2-n-propylvaleroyl chloride |
PubChem CID | 76240 |
Nombre IUPAC | cloruro de 2-propilpentanoil |
SMILES | CCCC(CCC)C(=O)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11362746
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08852.06 |
5 g |
67.64€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11372746
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08852.14 |
25 g |
231.15€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2,2-Di-n-propylacetyl chloride is used to produce 1,2-bis-(2-propyl-valerylamino)-ethan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl cloruro de 2,2-di-n-propilacetilo se utiliza para producir 1,2-bis-(2-propil-valerilamino)-etano.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes y las bases. Almacenar lejos de la humedad y las bases fuertes.
2936-08-5 | |
162.66 | |
PITHYUDHKJKJNQ-UHFFFAOYSA-N | |
76240 | |
CCCC(CCC)C(=O)Cl |
C8H15ClO | |
MFCD00051446 | |
2-propylvaleryl chloride, valproyl chloride, 2,2-di-n-propylacetyl chloride, dipropylacetyl chloride, 2-propylvaleroyl chloride, 2-n-propyl-n-valeroyl chloride, valproic acid chloride, di-n-propylacetyl chloride, acmc-2097cd, 2-n-propylvaleroyl chloride | |
cloruro de 2-propilpentanoil |
Especificaciones
2,2-Di-n-propylacetyl chloride | |
0.95 | |
C8H15ClO | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
CCCC(CCC)C(=O)Cl | |
162.66 | |
162.66 |
2936-08-5 | |
68°C to 70°C (10 mmHg) | |
MFCD00051446 | |
1098856 | |
2-propylvaleryl chloride, valproyl chloride, 2,2-di-n-propylacetyl chloride, dipropylacetyl chloride, 2-propylvaleroyl chloride, 2-n-propyl-n-valeroyl chloride, valproic acid chloride, di-n-propylacetyl chloride, acmc-2097cd, 2-n-propylvaleroyl chloride | |
PITHYUDHKJKJNQ-UHFFFAOYSA-N | |
cloruro de 2-propilpentanoil | |
76240 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CORROSIVO LÍQUIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 220-914-5
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes