Learn More
(+/-)-2,2'-Dibromo-1,1'-binaftil, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7029516
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 74866-28-7 | C20H12Br2 | 412.124 g/mol
The synthesis of this class of compounds relies on the lithiation of racemic 2,2'-dibromo-1,1'-binaphthyl with t-BuLi followed by addition of Ph 2 PCl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La síntesis de esta clase de compuestos se basa en la litación de 2,2′-dibromo-1,1′-binaftilo racémico con t-BuLi seguida de la adición de Ph 2 PCL.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74866-28-7
Fórmula molecular C20H12Br2
Peso molecular (g/mol) 412.124
Número MDL MFCD00188005
Clave InChI IJUDEFZBMMRSNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-dibromo-1,1'-binaphthyl, 2,2'-dibromo-1,1'-binaphthalene, 1,1'-binaphthalene, 2,2'-dibromo, racemic-2,2'-dibromo-1,1'-binaphthyl, 1r-2,2'-dibromo-1,1'-binaphthalene, 1s-2,2'-dibromo-1,1'-binaphthalene, 2-bromo-1-2-bromonaphthalen-1-yl naphthalene, s---2,2-dibromo-1,1'-binaphthyl, 2,2'-dibromo 1,1' binaphthyl, 1,1'-bi 2-bromonaphthalene
PubChem CID 619909
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2-bromonaftalen-1-il)naftaleno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthyl
Punto de ebullición 178°C to 183°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Sparingly Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.23
Porcentaje de pureza 96%