Learn More
2,2-Difluoroacetofenona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 395-01-7 | C8H6F2O | 156.132 g/mol
45.53€ - 414.06€
CAS | 395-01-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H6F2O |
Peso molecular (g/mol) | 156.132 |
Número MDL | MFCD06246879 |
Clave InChI | OLYKCPDTXVZOQF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,2-difluoroacetophenone, alpha,alpha-difluoroacetophenone, 2,2-difluoro-1-phenyl-ethanone, 2,2-difluoro-1-phenylethan-1-one, a,a-difluoroacetophenone, ethanone, 2,2-difluoro-1-phenyl, difluoromethyl phenyl ketone, difluoroacetophenone, acmc-20aojw, acetophenone, 2,2-difluoro |
PubChem CID | 273286 |
Nombre IUPAC | 2,2-difluoro-1-feniletanona |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11359959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25750.MD |
250 mg |
45.53€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11369959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25750.03 |
1 g |
117.59€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11379959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25750.06 |
5 g |
414.06€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2,2-Difluoroacetophenone acts as an intermediate in the preparation of various substances such as pharmaceuticals. Further, it is used in the one-pot synthesis of difluoromethylated arenes from aryl chlorides and bromides. In addition to this, it undergoes reduction with (-)-diisopinocampheylchloroborane chloride to get R-alcohols of purity 85% ee.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 2,2-difluoroacetofenona actúa como intermedio en la preparación de diversas sustancias, como los productos farmacéuticos. Además, se utiliza en la síntesis de un solo recipiente de arenos difluorometilados a partir de cloruros de arilo y bromuros. Asimismo, se somete a una reducción con cloruro de (-)-diisopinocamfeilcloroborano para obtener R-alcoholes de pureza al 85 % ee.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
395-01-7 | |
156.132 | |
OLYKCPDTXVZOQF-UHFFFAOYSA-N | |
273286 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)F |
C8H6F2O | |
MFCD06246879 | |
2,2-difluoroacetophenone, alpha,alpha-difluoroacetophenone, 2,2-difluoro-1-phenyl-ethanone, 2,2-difluoro-1-phenylethan-1-one, a,a-difluoroacetophenone, ethanone, 2,2-difluoro-1-phenyl, difluoromethyl phenyl ketone, difluoroacetophenone, acmc-20aojw, acetophenone, 2,2-difluoro | |
2,2-difluoro-1-feniletanona |
Especificaciones
2,2-Difluoroacetophenone | |
48°C to 50°C | |
Characteristic | |
1.4955 | |
2,2-difluoroacetophenone, alpha,alpha-difluoroacetophenone, 2,2-difluoro-1-phenyl-ethanone, 2,2-difluoro-1-phenylethan-1-one, a,a-difluoroacetophenone, ethanone, 2,2-difluoro-1-phenyl, difluoromethyl phenyl ketone, difluoroacetophenone, acmc-20aojw, acetophenone, 2,2-difluoro | |
OLYKCPDTXVZOQF-UHFFFAOYSA-N | |
2,2-difluoro-1-feniletanona | |
273286 | |
95% |
395-01-7 | |
53°C to 54°C (12 mmHg) | |
C8H6F2O | |
MFCD06246879 | |
Immiscible with water. | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)F | |
156.132 | |
156.13 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes