Learn More
2-(2-Fluorofenoxi)etilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11444850
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120351-90-8
Fórmula molecular C8H10FNO
Peso molecular (g/mol) 155.172
Número MDL MFCD00235182
Clave InChI LXOQYJMQPRGSTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-fluorophenoxy ethanamine, 2-2-fluorophenoxy ethylamine, 2-2-fluorophenoxy-1-ethanamine, 2-2-fluoro-phenoxy-ethylamine, ethanamine, 2-2-fluorophenoxy, 1-2-aminoethoxy-2-fluorobenzene, 2-2-fluorophenoxy ethyl amine hydrochloride, pubchem19159, acmc-1ci3e, 2-2-fluorophenoxy ;ethanamine
PubChem CID 2106899
Nombre IUPAC 2-(2-fluorofenoxi)etanamina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OCCN)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Fluorophenoxy)ethylamine
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.17
Porcentaje de pureza 97%