Learn More
2-(2-Metil-4-tiazolil)fenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7033335
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 160241-65-6
Fórmula molecular C10H9NOS
Peso molecular (g/mol) 191.248
Número MDL MFCD00665949
Clave InChI LYLPLPWQCLBGHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-methylthiazol-4-yl phenol, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenol, 2-2-methyl-4-thiazolyl phenol, acmc-1c1by, phenol,2-2-methyl-4-thiazolyl, 2-2-methyl-thiazol-4-yl-phenol
PubChem CID 18801453
Nombre IUPAC 2-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)fenol
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methyl-4-thiazolyl)phenol
Punto de fusión 61°C to 64°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.25
Porcentaje de pureza 97%