Learn More
2-(2-Naftil)piperazina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11465790
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 904816-32-6
Fórmula molecular C14H16N2
Peso molecular (g/mol) 212.30
Número MDL MFCD05864679
Clave InChI DNMNNHMPDTUAFG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-naphthalen-2-yl-piperazine, 2-naphthalen-2-yl piperazine, 2-2-naphthyl piperazine, 2-naphth-2-yl piperazine, acmc-20a0jo, 2-phthalen-2-yl-piperazine
PubChem CID 2771839
Nombre IUPAC 2-naftalen-2-ilpiperazina
SMILES C1CNC(CN1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Naphthyl)piperazine
Punto de fusión 99°C to 104°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.3
Porcentaje de pureza 95%