Learn More
2,3,4,5,6,6-Hexacloro-2,4-ciclohexadien-1-ona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10331044 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 21306-21-8 | C6Cl6O | 300.77 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21306-21-8
Fórmula molecular C6Cl6O
Peso molecular (g/mol) 300.77
Número MDL MFCD00019431
Clave InChI BBLJNWQYENOWPH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 152418
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6,6-hexaclorociclohexa-2,4-dien-1-ona
SMILES C1(=C(C(=O)C(C(=C1Cl)Cl)(Cl)Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 46°C to 49°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Fieser 11,251; 14,174
Sinónimo 2,3,4,5,6,6-hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one, 2,3,4,5,6,6-hexachlorocyclohexa-2,4-dienone, 2,3,4,5,6,6-hexachloro-2,4-cyclohexadienone, hexachlorocyclohexa-2,4-dien-1-one, hexachloro-c6one, hexachloro-2,4-cyclohexadienone, hexachloro-2,4-cyclohexadiene-1-one, 2,4-cyclohexadien-1-one,2,3,4,5,6,6-hexachloro, 2,4-cyclohexadien-1-one, 2,3,4,5,6,6-hexachloro
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.77
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.