Learn More
Ácido 2,3,6-trimetoxibencenoborónico, 95 %
Código de producto. p-7035480
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 380430-67-1
Fórmula molecular C9H13BO5
Peso molecular (g/mol) 212.008
Número MDL MFCD03411944
Clave InChI PBJYOPCURLYSAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,6-trimethoxybenzeneboronic acid, 2,3,6-trimethoxyphenyl boronic acid, 2,3,6-trimethoxy benzeneboronic acid, acmc-1ctjt, boronic acid, 2,3,6-trimethoxyphenyl-9ci, boronic acid, 2,3,6-trimethoxyphenyl
PubChem CID 2773583
Nombre IUPAC ácido (2,3,6-trimetoxifenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1OC)OC)OC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,6-Trimethoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 34°C to 40°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.01
Porcentaje de pureza 95%