Learn More
2-[3-(Brometil)fenil]tiofeno, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3174844
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS 85553-44-2
Fórmula molecular C11H9BrS
Peso molecular (g/mol) 253.157
Número MDL MFCD08435867
Clave InChI JQQDEBDYUAKNGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-bromomethyl phenyl thiophene, 3-2-thienyl benzyl bromide, 2-3-bromomethyl phenyl-thiophene
PubChem CID 13150400
Nombre IUPAC 2-[3-(bromometil)fenil]tiofeno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CBr)C2=CC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-(Bromomethyl)phenyl]thiophene
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.16
Porcentaje de pureza 97%