Learn More
2,3-Diaminofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4089996 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 59649-56-8 | C6H8N2O | 124.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59649-56-8
Fórmula molecular C6H8N2O
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00075199
Clave InChI PCAXITAPTVOLGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diaminophenol, phenol, 2,3-diamino, phenol, diamino, zlchem 936, 2,3-diamino-phenol, pubchem2129, acmc-209mex, 2,3-bis azanyl phenol, 2,3-diaminophenol, 3-hydroxy-o-phenylenediamine
PubChem CID 579937
Nombre IUPAC 2,3-diaminofenol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Diaminophenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 161°C to 165°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (NH2)2C6H3OH
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: not soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o granular o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Diaminophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.