Learn More
2,3-Dibromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414637
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 2973-75-3 | C8H6Br2O3 | 309.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2973-75-3
Fórmula molecular C8H6Br2O3
Peso molecular (g/mol) 309.94
Número MDL MFCD00016978
Clave InChI WKLKGSHBXNPUDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,6-dibromovanillin, acmc-1chm2, 2,3-dibromo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 2,3-bis bromanyl-5-methoxy-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 520452
Nombre IUPAC 2,3-Dibromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(C=O)=C(Br)C(Br)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dibromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 213°C to 217°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1968576
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.94
Porcentaje de pureza 98%