Learn More
2,3-Dibromobutano, (+/-) + meso, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489552
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 5408-86-6 | C4H8Br2 | 215.916 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5408-86-6
Fórmula molecular C4H8Br2
Peso molecular (g/mol) 215.916
Número MDL MFCD00000146
Clave InChI BXXWFOGWXLJPPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butane, 2,3-dibromo, dl-2,3-dibromobutane, +/--2,3-dibromobutane, ss-butylene bromide, .+-.-2,3-dibromobutane, dibromo butane, butane,3-dibromo, beta-butylene bromide, r*,r*-+--2,3-dibromobutane, pubchem12534
PubChem CID 21508
Nombre IUPAC 2,3-dibromobutano
SMILES CC(C(C)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dibromobutane
Nombre de nota (±) + meso
Densidad 1.76
Punto de ebullición 166°C to 167°C
Temperatura de inflamación 123°C (253°F)
Índice de refracción 1.5126
Cantidad 25 g
Beilstein 1718916
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.93
Porcentaje de pureza ≥98%