Learn More
2,3-Dibromotiofeno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409893
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
CAS: 3140-93-0 | C4H2Br2S | 241.928 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3140-93-0
Fórmula molecular C4H2Br2S
Peso molecular (g/mol) 241.928
Número MDL MFCD00005418
Clave InChI ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2,3-dibromo, 2,3-dibromo thiophene, dibromothiophene, 2,3-dibromo-thiophene, 2,3-dibromthiophen, 2 3-dibromothiophene, pubchem5511, thiophene,3-dibromo, acmc-1ckid, ksc491i5b
PubChem CID 76590
Nombre IUPAC 2,3-dibromotiofeno
SMILES C1=CSC(=C1Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dibromothiophene
Densidad 2.135
Punto de ebullición 215°C to 216°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.631
Cantidad 1 g
Beilstein 107512
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.94
Porcentaje de pureza ≥98%