Learn More
2,3-Dicloro-1,4-naftoquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465363
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 117-80-6 | C10H4Cl2O2 | 227.04 g/mol
Use in textiles, as organic catalyst, as chemical intermediate, as additive in dye binders. Also used as an important catalyst to produce 3,3-dichlorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como desinfectante de semillas y textiles, catalizador orgánico, intermediario químico, aditivo en aglutinantes de colorantes y agente antiincrustante. También se utiliza para controlar algas verde-azuladas en estanques, lagos y piscinas. Asimismo, se emplea como catalizador importante para producir 3,3-dicloro benzina.
Solubilidad
Soluble en agua (0,008 g/l). Soluble en tolueno caliente casi transparente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-80-6
Fórmula molecular C10H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 227.04
Número MDL MFCD00001677
Clave InChI SVPKNMBRVBMTLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone, dichlone, diclone, 2,3-dichloronaphthoquinone, phygon, algistat, sanquinon, uniroyal, phygon paste, dichloronaphthoquinone
PubChem CID 8342
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
Punto de fusión 193°C to 196°C (sublimation)
Punto de ebullición 275°C (2 mmHg)
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 1073511
Índice Merck 14,3045
Información de solubilidad Soluble in water (0.008g/L). Soluble in hot toluene almost transparency.
Nombre IUPAC 2,3-dicloronaftaleno-1,4-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.05
Porcentaje de pureza 98%