Learn More
2,3-Diclorooctafluorobutano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7045053
1 g, 1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 355-20-4
Fórmula molecular C4Cl2F8
Peso molecular (g/mol) 270.93
Número MDL MFCD00018064
Clave InChI LXANZHXWGZWFAC-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 78982
Nombre IUPAC 2,3-dicloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluorobutano
SMILES FC(F)(F)C(F)(Cl)C(F)(Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorooctafluorobutane
Punto de fusión ∼-68°C
Densidad 1.68
Punto de ebullición 62°C to 63°C
Índice de refracción 1.313
Cantidad 1 g
Beilstein 1777520
Sinónimo 2,3-dichlorooctafluorobutane, butane, 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro, butane, 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro-, r*,r*, acmc-1cpcx, acmc-20dh57, 2,3-dichlorooctafluorobutan, butane,2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro-, 2r,3r-rel, #, butane,2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.94
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
2,3-Diclorooctafluorobutano, 97 %, Thermo Scientific™ >