Learn More
2,3-Diclorotiofeno, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. p-4258943 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS 17249-79-5
Fórmula molecular C4H2Cl2S
Peso molecular (g/mol) 153.02
Clave InChI LVNVLQIXMBTMPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2,3-dichloro, thiophene, dichloro, pubchem15351, acmc-20a4oq, 2,3-dichloro thiophene, 2,3-dichloro-thiophene, 2,3-bis chloranyl thiophene, ksc332o3r
PubChem CID 140207
Nombre IUPAC 2,3-diclorotiofeno
SMILES C1=CSC(=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dichlorothiophene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -37°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4700g/mL
Punto de ebullición 172°C to 174°C
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5687
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.47
Información de solubilidad Solubility in water: <0.2g/L (20 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dichlorothiophene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.