Learn More
Ácido 2,3-difluoro-4-hidroxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028683
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175968-39-5
Fórmula molecular C7H4F2O3
Peso molecular (g/mol) 174.103
Número MDL MFCD01321116
Clave InChI XIZIDHMVDRRFBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-carboxy-2,3-difluorophenol, 2,3-diifluoro-4-hydroxybenzoic acid, 2,3-difluoro-4-hydroxy-benzoic acid, rarechem al bo 1938, benzoic acid, 2,3-difluoro-4-hydroxy, pubchem2609, acmc-1c23d, 4-hydroxy-2,3-difluoro-benzoic acid, benzoic acid,2,3-difluoro-4-hydroxy
PubChem CID 2779307
Nombre IUPAC ácido 2,3-difluoro-4-hidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C(=O)O)F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Punto de fusión 205°C to 210°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.1
Porcentaje de pureza 99%