Learn More
2,3-Dihidro-1H-indol-2-ilmetanol, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4510150
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS 27640-31-9
Fórmula molecular C9H11NO
Peso molecular (g/mol) 149.193
Clave InChI GRPOFAKYHPAXNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indolin-2-ylmethanol, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl-methanol, 1h-indole-2-methanol, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl methanol, 2-hydroxymethylindoline, acmc-209gye, 2-hydroxymethyl-indoline, indolin-2-ylmethan-1-ol, rs-2-hydroxymethylindoline, +-2-hydroxymethyl-indoline
PubChem CID 2794664
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-indol-2-ilmetanol
SMILES C1C(NC2=CC=CC=C21)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydro-1H-indol-2-ylmethanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Porcentaje de pureza 97%