Learn More
2,3-Dihidrobenzo[b]furan-7-ilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10071664
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS 13414-56-7
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.17
Número MDL MFCD11109313
Clave InChI UHHZGSLXPQGPJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrobenzofuran-7-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-ylamine, 2,3-dihydro-benzofuran-7-ylamine, 7-benzofuranamine, 2,3-dihydro, 7-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-7-benzofuranamine
PubChem CID 12805950
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1-benzofuran-7-amina
SMILES NC1=CC=CC2=C1OCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 97%