Learn More
2,3-Dimetoxi-5-metil-1,4-benzoquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027771
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 605-94-7 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 605-94-7
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.18
Número MDL MFCD00001595
Clave InChI UIXPTCZPFCVOQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone, coenzyme q0, ubiquinone 0, 2,3-dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone, ubiquinone q0, ubiquinone-o, ubiquinone-0, coq0, 2-methyl-4,5-dimethoxy-p-quinone, 2,3-dimethoxy-5-methylbenzoquinone
PubChem CID 69068
ChEBI CHEBI:27906
Nombre IUPAC 2,3-dimetoxi-5-metilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES COC1=C(OC)C(=O)C(C)=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
Punto de fusión 57°C to 60°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1640422
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 98%