Learn More
2,3-Dimetoxi-5-metil-1,4-benzoquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11964871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 605-94-7 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 605-94-7
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.18
Número MDL MFCD00001595
Clave InChI UIXPTCZPFCVOQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone, coenzyme q0, ubiquinone 0, 2,3-dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone, ubiquinone q0, ubiquinone-o, ubiquinone-0, coq0, 2-methyl-4,5-dimethoxy-p-quinone, 2,3-dimethoxy-5-methylbenzoquinone
PubChem CID 69068
ChEBI CHEBI:27906
Nombre IUPAC 2,3-dimetoxi-5-metilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES COC1=C(OC)C(=O)C(C)=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dimethoxy-5-methyl-1, 4-benzoquinone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 59°C to 61°C
Color Rojo a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.