Learn More
2,3-Dimetilhidroquinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 3-Dimethylhydroquinone |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 223.0°C to 225.0°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 100 g |
Información de solubilidad | Solubility in water: slightly soluble in water |