Learn More
2,3-Difenil-2-ciclopropen-1-ona, 99 % (peso en seco), puede contener hasta un 5 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485057
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 886-38-4 | C15H10O | 206.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886-38-4
Formula molecolare C15H10O
Molecular Weight (g/mol) 206.24
Numero MDL MFCD00001311
InChI Key HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenylcyclopropenone, diphencyprone, 2,3-diphenylcyclopropenone, 2,3-diphenylcycloprop-2-enone, cyclopropenone, diphenyl, dpcp, 2-cyclopropen-1-one, 2,3-diphenyl, 1,2-diphenylcyclopropen-3-one, cyclopropenone, 2,3-diphenyl, unii-i7g14nw5ec
PubChem CID 65057
ChEBI CHEBI:53074
IUPAC Name 2,3-difenilcicloprop-2-en-1-ona
SMILES O=C1C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one
Punto di fusione 119°C to 121°C
Note percentuale saggio (peso en seco), puede contener hasta un 5 % de agua
Quantità 5 g
Beilstein 608049
Indice di Merck 14,3308
Peso formulazione 206.24
Percent Purity 99%