Learn More
2-(3-Metoxifenil)etilamina, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2039-67-0 | C9H13NO | 151.209 g/mol
481.00€
CAS 2039-67-0
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.209
Número MDL MFCD00008187
Clave InChI WJBMRZAHTUFBGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxyphenethylamine, 3-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethanamine, 2-3-methoxyphenyl ethylamine, m-methoxyphenethylamine, m-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-methoxy, phenethylamine, m-methoxy, 2-3-methoxy-phenyl-ethylamine
PubChem CID 74866
Nombre IUPAC 2-(3-metoxifenil)etanolamina
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CCN
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15411739
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64494.22
100 g
481.00€
100 g
Descripción
Descripción
Activated phenethylamine used in the perfluorooctanesulfonic acid catalyzed Pictet-Spengler reaction. Also used in a synthesis of 1,3-oxazepines via palladium-catalyzed intramolecular coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La fenetilamina activada se utiliza en la reacción de Pictet-Spengler catalizada por el ácido perfluorooctanosulfónico. También se utiliza en una síntesis de 1,3-oxazepinas mediante el acoplamiento intramolecular catalizado por paladio.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
2039-67-0
151.209
WJBMRZAHTUFBGE-UHFFFAOYSA-N
74866
COC1=CC=CC(=C1)CCN
C9H13NO
MFCD00008187
3-methoxyphenethylamine, 3-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethanamine, 2-3-methoxyphenyl ethylamine, m-methoxyphenethylamine, m-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-methoxy, phenethylamine, m-methoxy, 2-3-methoxy-phenyl-ethylamine
2-(3-metoxifenil)etanolamina
Especificaciones
2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Amarillo
118°C to 118°C (6 mmHg)
C9H13NO
MFCD00008187
775202
Insoluble in water.
COC1=CC=CC(=C1)CCN
151.209
151.21
Líquido
2039-67-0
1.038 g/mL
>110°C (230°F)
1.538
UN2735
3-methoxyphenethylamine, 3-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethanamine, 2-3-methoxyphenyl ethylamine, m-methoxyphenethylamine, m-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-methoxy, phenethylamine, m-methoxy, 2-3-methoxy-phenyl-ethylamine
WJBMRZAHTUFBGE-UHFFFAOYSA-N
2-(3-metoxifenil)etanolamina
74866
≥97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 218-017-9
missing translation for 'rtecsNumber' : SH7835000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes