Learn More
2,3-Naftalenodicarboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4323221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
CAS: 7149-49-7 | C12H8O2 | 184.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7149-49-7
Fórmula molecular C12H8O2
Peso molecular (g/mol) 184.19
Clave InChI ZIPLKLQPLOWLTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-naphthalenedicarboxaldehyde, 2,3-naphthalenedialdehyde, naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde, 2,3-naphthalenedicarbaldehyde, naphthalene-2,3-dialdehyde, 2,3-nda, 2,3-diformylnaphthalene, 2,3-naphthalene dicarboxaldehyde, nnaphthalene-2,3-dicarboxaldehyde, naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde nda
PubChem CID 96400
Nombre IUPAC naftaleno-2,3-dicarbaldehído
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Naphthalenedicarboxaldehyde
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 134.0°C to 135.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H6(CHO)2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Naphthalenedicarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.