Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Piperidiniloxi)-N-propilacetamida
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(3-Piperidinyloxy)-N-propylacetamide |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.28 |