Learn More
Anhídrido 2,3-pirazinadicarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3770749 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 4744-50-7 | C6H2N2O3 | 150.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4744-50-7
Fórmula molecular C6H2N2O3
Peso molecular (g/mol) 150.09
Número MDL MFCD00179418
Clave InChI AWJWCTOOIBYHON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride, 2,3-pyrazinecarboxylic anhydride, pyrazine-2,3-dicarboxylic anhydride, 5h,7h-furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, furano 3,4-b pyrazine-5,7-dione, pubchem17535, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride treated bsa
PubChem CID 78482
Nombre IUPAC 5H,7H-furo[3,4-b]pirazina-5,7-diona
SMILES O=C1OC(=O)C2=NC=CN=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 210°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.09
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.