Learn More
2(3)-terc-Butil-4-metoxifenol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027067
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
CAS: 25013-16-5 | C11H16O2 | 180.247 g/mol
2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol is used as an industrial antioxidant. It is used as a food additive, preservative in food packaging, animal feed, cosmetics, rubber, and petroleum products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2(3)-terc-butil-4-metoxifenol se utiliza como antioxidante industrial. Se emplea como aditivo alimentario y conservante en el envasado de alimentos, así como en piensos, cosméticos, caucho y productos derivados del petróleo.
Solubilidad
Soluble en etanol, metanol, cloroformo, grasas y aceites. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar lejos de la luz y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25013-16-5
Fórmula molecular C11H16O2
Peso molecular (g/mol) 180.247
Número MDL MFCD01779059
Clave InChI MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
PubChem CID 8456
ChEBI CHEBI:76358
Nombre IUPAC 2-tert-butil-4-metoxifenol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Punto de fusión 55°C to 65°C
Cantidad 50 g
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,1547
Información de solubilidad Soluble in ethanol,methanol,chloroform,fats,and oils. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.25
Porcentaje de pureza 96%