Learn More
2,4,6,8-Tetrametil-2,4,6,8-tetravinilciclotetrasiloxano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046872
50 g, 50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 2554-06-5 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane is used as an intermediate in organic synthesis. It is used in the preparation of 4-vinyl-benzoic acid ethyl ester. Further, it is used to prepare styrene derivatives by cross-coupling with aryl bromide in the presence of palladium catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4,6,8-tetrametil-2,4,6,8-tetravinilciclotetrasiloxano se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica. Se utiliza en la preparación de éster etílico ácido 4-vinil-benzoico. Además, se utiliza para preparar derivados de estireno mediante acoplamiento cruzado con bromuro de arilo en presencia de catalizador de paladio.
Solubilidad
Miscible con la mayoría de disolventes orgánicos.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos, bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2554-06-5
Número MDL MFCD00040293
Especificaciones
Punto de ebullición 110°C (10mmHg)
Nombre del producto químico o material 2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane
Punto de fusión -43°C
Cantidad 50 g
Fórmula molecular C12H24O4Si4
Beilstein 1807272
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Sinónimo 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetraethenyl-2,4,6,8-tetramethyl, 1,3,5,7-tetravinyl-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethyl-1,3,5,7-tetravinylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetravinyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetravinyltetramethylcyclotetrasiloxane, s-tetramethyltetravinylcyclotetrasiloxane, unii-3nt606t1vk, cyclotetrasiloxane, tetraethenyltetramethyl
Información de solubilidad Miscible with most organic solvents.
Clave InChI VMAWODUEPLAHOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C=C)(C)C=C)(C)C=C)C=C
Nombre IUPAC 2,4,6,8-tetrakis(etenil)-2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocano
Peso molecular (g/mol) 344.66
PubChem CID 75706
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.67
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.434
Densidad 0.997
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,4,6,8-Tetrametil-2,4,6,8-tetravinilciclotetrasiloxano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >