Learn More
2,4,6,8-Tetrametilciclotetrasiloxano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Tetramethyl-cyclotetrasiloxane is a good impregnant of photoelectric material. It is used to manufacture of modified siloxane with defined hydrogen content and chain quantity. It is also used in production of silicone polymers and acts as a precursor for the deposition of polysiloxane, cyclic siloxane, silicon dioxide, oxycarbide thin films with low dielectric constant for microelectronics and semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El tetrametil-ciclotetrasiloxano es un buen impregnante de material fotoeléctrico. Se utiliza para la fabricación de siloxano modificado con un contenido de hidrógeno y una cantidad de cadena definidos. También se utiliza en la producción de polímeros de silicona y actúa como precursor para la deposición de polisiloxano, siloxano cíclico, dióxido de silicio, películas finas de oxicarburo con baja constante dieléctrica para microelectrónica y semiconductores.
Solubilidad
Miscible con la mayoría de disolventes orgánicos. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, bases y ácidos. Almacenar en lugar fresco.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 134°C to 135°C |
Nombre del producto químico o material | 2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane |
Punto de fusión | -69°C |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 1787074 |
Temperatura de inflamación | 25°C (77°F) |
Información de solubilidad | Miscible with most organic solvents. Immiscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.51 |
Porcentaje de pureza | 99% |