Learn More
2,4,6,8-Tetrametilciclotetrasiloxano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379295
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 2370-88-9 | C4H12O4Si4 | 236.476 g/mol
Tetramethyl-cyclotetrasiloxane is a good impregnant of photoelectric material. It is used to manufacture of modified siloxane with defined hydrogen content and chain quantity. It is also used in production of silicone polymers and acts as a precursor for the deposition of polysiloxane, cyclic siloxane, silicon dioxide, oxycarbide thin films with low dielectric constant for microelectronics and semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrametil-ciclotetrasiloxano es un buen impregnante de material fotoeléctrico. Se utiliza para la fabricación de siloxano modificado con un contenido de hidrógeno y una cantidad de cadena definidos. También se utiliza en la producción de polímeros de silicona y actúa como precursor para la deposición de polisiloxano, siloxano cíclico, dióxido de silicio, películas finas de oxicarburo con baja constante dieléctrica para microelectrónica y semiconductores.
Solubilidad
Miscible con la mayoría de disolventes orgánicos. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, bases y ácidos. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2370-88-9
Fórmula molecular C4H12O4Si4
Peso molecular (g/mol) 236.476
Número MDL MFCD00039567
Clave InChI WZJUBBHODHNQPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetramethylcyclotetrasiloxane, tmcts, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl, 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, 1,2,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-cyclotetrasiloxan, 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxne, 1,3,5,7-tetramethyl cyclotetrasiloxane
PubChem CID 6327421
Nombre IUPAC 2,4,6,8-tetrametil-5,7-dioxa-1,3-dioxonia-2,4-disila-6,8-disilanidacycloocta-1,3-dieno
SMILES C[Si-]1O[Si-]([O+]=[Si]([O+]=[Si](O1)C)C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 134°C to 135°C
Nombre del producto químico o material 2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane
Punto de fusión -69°C
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 1787074
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Información de solubilidad Miscible with most organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.51
Porcentaje de pureza 99%
Índice de refracción 1.387
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.991