Learn More
2,4,6-Trichloropyridine, 97%
Codice prodotto. p-7037937
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24112” to get your promotional price
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24112” to get your promotional price
CAS: 16063-69-7 | C5H2Cl3N | 182.428 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Sparingly soluble in water. (0.113 mm Hg at 25°C)
Notes
Store at 2-8°C. Avoid using oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16063-69-7
Formula molecolare C5H2Cl3N
Molecular Weight (g/mol) 182.428
Numero MDL MFCD00971928
InChI Key FJNNGKMAGDPVIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichloro-pyridine, pubchem11020, acmc-1bu24, ksc497g8t, 2,4,6-tris chloranyl pyridine, 2,4,6-trichloropyridine
PubChem CID 27665
IUPAC Name 2,4,6-trichloropyridine
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trichloropyridine
Punto di fusione 33°C to 37°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Sparingly soluble in water. (0.113 mm Hg at 25°C)
Peso formulazione 182.44
Percent Purity 97%
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato