Learn More
Ácido 2,4,6-trimetilfenilborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077246 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
1 g, 1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 5980-97-2 | C9H13BO2 | 164.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5980-97-2
Fórmula molecular C9H13BO2
Peso molecular (g/mol) 164.01
Clave InChI BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesitylboronic acid, 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid, 2-mesityleneboronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl, 2,4,6-trimethylboronic acid, boronic acid, b-2,4,6-trimethylphenyl, mesityl boronic acid, pubchem7895
PubChem CID 292184
Nombre IUPAC ácido (2,4,6-trimetilfenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1C)C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
Punto de fusión 131.0°C to 136.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.01
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 2,4,6-trimetilfenilborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >