Learn More
2-(4-Bifenilil)piperazina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11376949
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105242-10-2
Fórmula molecular C16H18N2
Peso molecular (g/mol) 238.334
Número MDL MFCD05864686
Clave InChI QUINYTMXFWCKTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-biphenyl-4-yl-piperazine, 2-4-phenylphenyl piperazine, 2-4-biphenylyl piperazine, 2-biphenyl-4-ylpiperazine, 2-1,1'-biphenyl-4-yl piperazine, pubchem9326, acmc-20a0oz, 2-4-biphenylyl piperazin
PubChem CID 2771747
Nombre IUPAC 2-(4-fenilfenil)piperazina
SMILES C1CNC(CN1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Biphenylyl)piperazine
Punto de fusión 156°C to 159°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.34
Porcentaje de pureza 95%