Learn More
2,4'-Dibromopropiofenona, 98 %, Thermo Scientific™
17.99€ - 60.30€
CAS 38786-67-3
Fórmula molecular C9H8Br2O
Peso molecular (g/mol) 291.97
Número MDL MFCD00209571
Clave InChI GKALOSTUZMFUQB-LURJTMIESA-N
PubChem CID 603907
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-bromofenil)propan-1-ona
SMILES C[C@H](Br)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10169042
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
372810050
5 g Frasco de vidrio
17.99€
5 g
10096852
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
372810250
25 g Frasco de vidrio
60.30€
25 g
38786-67-3
291.97
GKALOSTUZMFUQB-LURJTMIESA-N
2-bromo-1-(4-bromofenil)propan-1-ona
C9H8Br2O
MFCD00209571
603907
C[C@H](Br)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
2, 4'-Dibromopropiophenone
97.5
84°C to 88°C
Auténtico
C9H8Br2O
MFCD00209571
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethylacetate,ethanol,,methanol
C[C@H](Br)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
291.97
291.97
Polvo cristalino
38786-67-3
100.0
De naranja a blanco
97.5% min. (GC)
BrC6H4COCH(Br)CH3
2,4'-dibromopropiophenone, 2-bromo-1-4-bromophenyl propan-1-one, 1-propanone, 2-bromo-1-4-bromophenyl, 2,4-dibromopropiophenone, 2,4'-dibromopropiophenon, acmc-1ago1, alpha,4'-dibromopropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-4-bromophenyl, 2-bromo-1-4-bromophenyl-1-propanone #
GKALOSTUZMFUQB-LURJTMIESA-N
2-bromo-1-(4-bromofenil)propan-1-ona
603907
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
Nombre del producto
  • 2,4'-Dibromopropiophenone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.