Learn More
2,4-Dicloro-5-fluoropirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
89.01€ - 456.56€
CAS | 2927-71-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C4HCl2FN2 |
Peso molecular (g/mol) | 166.96 |
Número MDL | MFCD00233551 |
Clave InChI | WHPFEQUEHBULBW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,4-dichloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2,4-dichloropyrimidine, 2,6-dichloro-5-fluororacil, 2,4-dichloro-5-fluoro pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-fluoro, 2,6-dichloro-5-fluoropyrimidine, 2,4-dichlor-5-fluorpyrimidin, pubchem5290, ksc204s2l, 2,4-dichloro-5fluoropyrimidine |
PubChem CID | 250705 |
Nombre IUPAC | 2,4-dicloro-5-fluoropirimidina |
SMILES | FC1=CN=C(Cl)N=C1Cl |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
2927-71-1 | |
166.96 | |
WHPFEQUEHBULBW-UHFFFAOYSA-N | |
250705 | |
FC1=CN=C(Cl)N=C1Cl |
C4HCl2FN2 | |
MFCD00233551 | |
2,4-dichloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2,4-dichloropyrimidine, 2,6-dichloro-5-fluororacil, 2,4-dichloro-5-fluoro pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-fluoro, 2,6-dichloro-5-fluoropyrimidine, 2,4-dichlor-5-fluorpyrimidin, pubchem5290, ksc204s2l, 2,4-dichloro-5fluoropyrimidine | |
2,4-dicloro-5-fluoropirimidina |
Especificaciones
2, 4-Dichloro-5-fluoropyrimidine | |
96.0 | |
38°C to 40°C | |
67°C to 68°C (6.0 Torr) | |
96% min. (GC) | |
C4HCl2FN2 | |
3261 | |
WHPFEQUEHBULBW-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-dicloro-5-fluoropirimidina | |
250705 | |
97% |
2927-71-1 | |
100.0 | |
Marrón a blanco | |
Authentic | |
Frasco de vidrio | |
MFCD00233551 | |
2,4-dichloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2,4-dichloropyrimidine, 2,6-dichloro-5-fluororacil, 2,4-dichloro-5-fluoro pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-fluoro, 2,6-dichloro-5-fluoropyrimidine, 2,4-dichlor-5-fluorpyrimidin, pubchem5290, ksc204s2l, 2,4-dichloro-5fluoropyrimidine | |
FC1=CN=C(Cl)N=C1Cl | |
166.96 | |
166.97 | |
Polvo o polvo cristalino o sólido de baja fusión |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement:
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
- 2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.