Learn More
2,4-Diclorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Descripción
Used as intermediate for the synthesis of agrochemicals, pharmaceuticals and chemical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio en la síntesis de productos agroquímicos, farmacéuticos e intermedios químicos.
Solubilidad
Soluble en metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Se utiliza como intermedio en la síntesis de productos agroquímicos, farmacéuticos e intermedios químicos.
Solubilidad
Soluble en metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichlorobenzonitrile |
Punto de fusión | 57°C to 61°C |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN3439 |
Beilstein | 637738 |
Información de solubilidad | Soluble in Methanol. Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.01 |
Porcentaje de pureza | 98% |