Learn More
2,4-Dicloropirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10235640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 3934-20-1 | C4H2Cl2N2 | 148.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3934-20-1
Fórmula molecular C4H2Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 148.98
Número MDL MFCD00006061
Clave InChI BTTNYQZNBZNDOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77531
Nombre IUPAC 2,4-dicloropirimidina
SMILES C1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichloropyrimidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 57°C to 62°C
Color Beige a blanco o gris
Punto de ebullición 101°C (23.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 23, 90
Sinónimo pyrimidine, 2,4-dichloro, 2,6-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-pyrimidine, 2,4-dichlorpyrimidin, 2,4-dichloro pyrimidine, pyrimidine,2,4-dichloro, pyrimidine,4-dichloro, hydrochloride, zlchem 210, 2,4dichloropyrimidine
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.98
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo, cristales y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dichloropyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.