Learn More
2,4-Difluoro-N-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7022842
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138564-16-6
Fórmula molecular C7H7F2N
Peso molecular (g/mol) 143.14
Número MDL MFCD00042472
Clave InChI RPGDVPAENGWKAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-2,4-difluoroaniline, n1-methyl-2,4-difluoroaniline, benzenamine,2,4-difluoro-n-methyl, benzenamine, 2,4-difluoro-n-methyl, difluoronmethylaniline, pubchem10041, acmc-20aod4, 2,4-difluoro-n-methylaniline, 2,4-difluoro-phenyl-methyl-amine, 2,4-bis fluoranyl-n-methyl-aniline
PubChem CID 2737023
Nombre IUPAC 2,4-difluoro-N-metilanilina
SMILES CNC1=CC=C(F)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluoro-N-methylaniline
Punto de ebullición 94°C to 96°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.5045
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 7019861
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.14
Porcentaje de pureza 98%