Learn More
2',4'-Difluoroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465453
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
CAS: 364-83-0 | C8H6F2O | 156.132 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 364-83-0
Fórmula molecular C8H6F2O
Peso molecular (g/mol) 156.132
Número MDL MFCD00151261
Clave InChI QEWHNJPLPZOEKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',4'-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-difluorophenyl, 1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4-difluorobenzene, acetophenone, 2',4'-difluoro, 1-2,4-difluorphenyl ethanon, pubchem4213
PubChem CID 67770
Nombre IUPAC 1-(2,4-difluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4'-Difluoroacetophenone
Densidad 1.232
Punto de ebullición 80°C to 81°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.488
Cantidad 5 g
Beilstein 1940741
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.13
Porcentaje de pureza 98%