Learn More
Cloruro de 2,4-dimetoxibenzoilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7029590
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39828-35-8
Fórmula molecular C9H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 200.618
Número MDL MFCD00017527
Clave InChI KVIUXRJCBBXEGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethoxybenzoylchloride, acmc-20aocn, 2, 4-dimethoxybenzoyl chloride, 2,4-dimethoxy benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzoic acid chloride, 2,4-bis methyloxy benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-1-benzenecarbonyl chloride, benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-9ci
PubChem CID 2734719
Nombre IUPAC cloruro de 2,4-dimetoxibenzoilo
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)Cl)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethoxybenzoyl chloride
Punto de fusión 57°C to 61°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.62
Porcentaje de pureza 96%