Learn More
2-(4-Piperidiniloxi)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
65.80€ - 238.00€
CAS 900572-37-4
Fórmula molecular C12H14N2O
Peso molecular (g/mol) 202.26
Número MDL MFCD08061090
Clave InChI OIFRRCRLKBGBKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-piperidinyloxy benzonitrile, 2-piperidin-4-yloxy benzonitrile, acmc-20aoor, 2-4-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 2-piperidin-4-yl oxy benzonitrile, benzonitrile, 2-4-piperidinyloxy, 2-piperidin-4-yl-oxy-benzonitrile
PubChem CID 16732591
Nombre IUPAC 2-piperidin-4-iloxibenzonitrilo
SMILES N#CC1=CC=CC=C1OC1CCNCC1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11479710
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50961.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11489710
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50961.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
900572-37-4
202.26
OIFRRCRLKBGBKR-UHFFFAOYSA-N
16732591
N#CC1=CC=CC=C1OC1CCNCC1
C12H14N2O
MFCD08061090
2-4-piperidinyloxy benzonitrile, 2-piperidin-4-yloxy benzonitrile, acmc-20aoor, 2-4-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 2-piperidin-4-yl oxy benzonitrile, benzonitrile, 2-4-piperidinyloxy, 2-piperidin-4-yl-oxy-benzonitrile
2-piperidin-4-iloxibenzonitrilo
Especificaciones
2-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile
C12H14N2O
UN3439
OIFRRCRLKBGBKR-UHFFFAOYSA-N
2-piperidin-4-iloxibenzonitrilo
16732591
98%
900572-37-4
MFCD08061090
2-4-piperidinyloxy benzonitrile, 2-piperidin-4-yloxy benzonitrile, acmc-20aoor, 2-4-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 2-piperidin-4-yl oxy benzonitrile, benzonitrile, 2-4-piperidinyloxy, 2-piperidin-4-yl-oxy-benzonitrile
N#CC1=CC=CC=C1OC1CCNCC1
202.26
202.26
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes