Learn More
2-(4-piridil)-1H-antra[1,2-d]imidazol-6,11-diona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15441766
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1347815-30-8
Fórmula molecular C20H11N3O2
Peso molecular (g/mol) 325.327
Número MDL MFCD20265373
Clave InChI YZNTXTFZKAVVRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridin-4-yl-1h-anthra 1,2-d imidazole-6,11-dione
PubChem CID 73996030
Nombre IUPAC 2-piridin-4-il-3H-nafto[3,2-e]benzimidazol-6,11-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C4=C(C=C3)NC(=N4)C5=CC=NC=C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Pyridyl)-1H-anthra[1,2-d]imidazole-6,11-dione
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.33
Porcentaje de pureza 97%