Learn More
2,5-Bis(5-terc-butil-2-benzoxazolil)tiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022245
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 7128-64-5 | C26H26N2O2S | 430.566 g/mol
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene is used as an optical brightener which converts UV light into visible light. It is also used as a fluorescent brightener for thermoplastic resins of polyvinyl chloride, acrylic resin, polyester fiber, paint, coating and printing ink. It is also useful in detecting the presence of thin-film electrical contact lubricants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,5-bis(5-terc-butil-2-benzoxazolil)tiofeno se utiliza como abrillantador óptico que convierte la luz UV en luz visible. También se utiliza como abrillantador fluorescente para resinas termoplásticas de cloruro de polivinilo, resina acrílica, fibra de poliéster, pintura, revestimiento y tinta de impresión. También es útil para detectar la presencia de lubricantes de contacto eléctrico de película fina.
Solubilidad
Soluble en acetona y tolueno. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7128-64-5
Fórmula molecular C26H26N2O2S
Peso molecular (g/mol) 430.566
Número MDL MFCD00005774
Clave InChI AIXZBGVLNVRQSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bbot, 2,5-bis 5-tert-butyl-2-benzoxazolyl thiophene, uvitex ob, 2,5-bis 5-tert-butyl benzo d oxazol-2-yl thiophene, bbot 150, 2,5-bis 5-tert-butylbenzoxazol-2-yl thiophene, benzoxazole, 2,2'-2,5-thiophenediyl bis 5-1,1-dimethylethyl, unii-w7ur9129gp, fluorescent brightener 184, 2,2'-2,5-thiophenediyl bis 5-tert-butylbenzoxazole
PubChem CID 292429
Nombre IUPAC 5-terc-butil-2-[5-(5-terc-butil-1,3-benzoxazol-2-il)tiofen-2-il]-1,3-benzoxazol
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(C=C1)OC(=N2)C3=CC=C(S3)C4=NC5=C(O4)C=CC(=C5)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene
Punto de fusión 200°C to 202°C
Cantidad 5 g
Beilstein 631803
Información de solubilidad Soluble in acetone and toluene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.57
Porcentaje de pureza 99%