Learn More
2,5-Alcohol diclorobencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044679
5 g, 5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 34145-05-6 | C7H6Cl2O | 177.024 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34145-05-6
Fórmula molecular C7H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 177.024
Número MDL MFCD00004607
Clave InChI LCEIGNVIDJNUGF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 118604
Nombre IUPAC (2,5-diclorofenil)metanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorobenzyl alcohol
Punto de fusión 76°C to 80°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3240770
Sinónimo 2,5-dichlorophenyl methanol, 2,5-dichlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorobenzylic alcohol, 2,5-dichloro-phenyl-methanol, 2,5-dichlorobenzylalcohol, acmc-1ad0a, 2,5-dichloro benzylalcohol, 2,5-dichloro-benzyl alcohol, benzenemethanol,2,5-dichloro
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.03
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,5-Alcohol diclorobencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >