Learn More
2,5-Dicloropirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441099
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 22536-67-0 | C4H2Cl2N2 | 148.974 g/mol
2,5-Dichloropyrimidine acid is employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido de 2,5-dicloropirimidina se emplea como una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, en los productos agroquímicos, farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22536-67-0
Formula molecolare C4H2Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 148.974
Numero MDL MFCD00673131
InChI Key CEJAHXLRNZJPQH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-1,3-diazine, pubchem13600, acmc-209fxc, ksc493a8n, 2,5-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro-7ci,8ci,9ci
PubChem CID 590641
IUPAC Name 2,5-dicloropirimidina
SMILES C1=C(C=NC(=N1)Cl)Cl
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2,5-Dichloropyrimidine
Punto di fusione 48°C to 55°C
Colore Blanco
Punto d'infiammabilità 107°C (225°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN3077
Beilstein 110912
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 148.97
Percent Purity 95%
Forma fisica Polvo