Learn More
Cloruro de 2,5-diclorotiofeno-3-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044445
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 56946-83-9 | C4HCl3O2S2 | 251.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56946-83-9
Fórmula molecular C4HCl3O2S2
Peso molecular (g/mol) 251.52
Número MDL MFCD00051665
Clave InChI JJKSHSHZJOWSEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, 2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonyl chloride, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorothiophene-3-sulfonic acid chloride, pubchem7412, 2,5-dichlorothiophene-3-sulfonylchloride, acmc-1avwk, 2,5-dichloro 3-thienyl chlorosulfone, 2,5-dichloro-3-thienylsulfonyl chloride, 2,5-dichlorothien-3-yl-sulfonyl chloride
PubChem CID 2736094
Nombre IUPAC cloruro de 2,5-diclorotiofeno-3-sulfonilo
SMILES C1=C(SC(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
Densidad 1.697
Punto de ebullición 256°C to 257°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.597
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 1285315
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.54
Porcentaje de pureza 97%