Learn More
2,5-diclorotiofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081430
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
CAS: 5858-18-4 | C6H4Cl2S | 179.058 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5858-18-4
Fórmula molecular C6H4Cl2S
Peso molecular (g/mol) 179.058
Número MDL MFCD00004831
Clave InChI QIULLHZMZMGGFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichlorothiophenol, 2,5-dichlorobenzene-1-thiol, benzenethiol, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro thiophenol, thiophenol, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorophenylmercaptan, pubchem6801, thiophenol,5-dichloro, 2,5-dichlorobenzenthiol, 2,5-dichloro-thiophenol
PubChem CID 79965
Nombre IUPAC 2,5-diclorobencenotiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)S)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorothiophenol
Punto de fusión 22°C to 25°C
Punto de ebullición 112°C to 116°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.619
Cantidad 1 g
Beilstein 2042866
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.07
Porcentaje de pureza 98%