Learn More
2,5-Dihidroxi-1,4-benzoquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-112174 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CAS: 615-94-1 | C6H4O4 | 140.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-94-1
Fórmula molecular C6H4O4
Peso molecular (g/mol) 140.09
Número MDL MFCD00001598
Clave InChI QFSYADJLNBHAKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxybenzoquinone, 4lbp, 2,5-dihydroxy-p-quinone, 2,5-dihydroxy benzoquinone, 2,5-dhbqop
PubChem CID 69213
Nombre IUPAC 2,5-dihidroxiciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES OC1=CC(=O)C(O)=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dihydroxy-1, 4-benzoquinone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 220°C
Color Ocre a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)2C6H2(=O)2
Cantidad 25 g
Beilstein 08, 377
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetic acid;,slightly soluble in acetone,dmso;,insoluble in diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.